Learn More
Nitritex™ Guantes de nitrilo estériles BioClean Jade™
Código de producto. 15218178
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
5, 5,5
6, 6,5
7, 7,5
8, 8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15218178 5, 5,5 200 pares
15228178 6, 6,5 200 pares
15238178 7, 7,5 200 pares
15248178 8, 8,5 200 pares
15258178 9 200 pares
15268178 10 200 pares
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15218178
Brand: Nitritex™ BJAS5055
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Son hipoalergénicos y ofrecen excelentes propiedades antiestáticas. Los guantes de nitrilo estériles BioClean Jade™ Nitritex™ son guantes ambidiestros, sin aceleradores ni polvo que tienen un puño con reborde y una superficie texturizada para proporcionar un mejor agarre.
  • Resistentes a una amplia gama de productos químicos
  • Texturizados para mejorar el agarre
  • Guante doble
  • Sin aceleradores
  • Hipoalergénico
  • Sin polvo ni látex
  • Excelentes propiedades antiestáticas
  • Puño con reborde
  • Embalaje EasyTear™ sin partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-1:20016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010, EN 455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC) 1935/2004 y (EC) 2023/2006
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Color Verde
Desechables Sí
Acabado exterior Totalmente texturizados
Grado EU GMP Grado A
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de sala limpia
Tamaño 5, 5,5
Esterilidad Estéril
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Tipo de empaquetado Un par por carpeta de PE interior; una carpeta por cada sobre de PE sellado EasyTear; 10 sobres por cada bolsa de PE exterior sellada; 20 bolsas exteriores por envase de cartón revestido (200 pares).
Cantidad 200 par
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 300 mm