Learn More
Ansell™ BioClean™ ESD Cleanroom Overshoes
Código de producto. p-7162368
Change view
Click to view available options
Tamaño:
406 mm (16 pulg)
457 mm (18 pulg)
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Tamaño Color unitSize
15288248 406 mm (16 pulg) Blanco paquete de 1000
15298248 457 mm (18 pulg) Blanco paquete de 1000
15208258 457 mm (18 pulg) Azul paquete de 1000
3 options
Código de producto. 15288248
Marca: Ansell™ ESD016W
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ansell™ BioClean™ ESD Cleanroom Overshoes have non-marking conductive tape providing dissipative properties when worn as instructed.
  • Cinta conductora sin marcas
  • Propiedades de ESD
  • Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2015.
  • Procesados en un entorno de sala limpia NEBB con certificado ISO clase 5
  • Zapato: Polipropileno no tejido hilado
  • Cinta: Hilados de filamentos de poliéster (96 %) con hilo conductor de filamentos de carbono de nailon (4 %)
  • Conductividad: Constantemente por debajo de 35 megohmios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño 406 mm (16 pulg)
Material Polipropileno, poliéster, nailon
Latex Free No
Color Blanco
Desechables
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Elastizado
Grosor 0,08 mm
Cantidad de embalaje 100 unidades por bolsa de PE interior sellada; una bolsa interior por bolsa de PE exterior sellada; 10 bolsas exteriores por caja de cartón revestida (1000 unidades)
Longitud (métrico) 406 mm
Altura (métrico) 170 mm
Tipo de producto Cubrezapatos para salas limpias
Mostrar más Mostrar menos
Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.