Learn More
Ansell BioClean-D™ Drop-Down Sterile Coverall with Hood S-BDSH
BIOPHARMA
Código de producto. 15676097
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 15
paquete de 20
Código de producto. Tamaño unitSize
15676097 2XL paquete de 20
15646097 Pequeño paquete de 20
15438210 M cada uno
15636097 M paquete de 20
15626097 L paquete de 20
15656097 XL paquete de 20
15686097 3XL paquete de 15
15696097 4XL paquete de 15
8 options
N/A
Código de producto. 15676097
Marca: Ansell SBDSHXXL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
N/A
Sterile drop-down cleanroom coverall with hood features removable tabs for aseptic donning.
  • Compatibles con ISO Clase 4 y EU GMP Grado A
  • Tejido CleanTough™ duradero antiestático y deja pocas pelusas
  • Presione las lengüetas de los tacos de liberación rápida para una colocación sin contacto
  • Espalda, capucha, puños y tobillos elásticos
  • Cremallera delantera
  • Testado por ASTM D6978 05
  • Testado por HELMKE DRUM
  • Bajo nivel de partículas
  • Nivel de garantía de esterilidad 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cubierta para salas blancas.
Tamaño 2XL
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Sí
Estilo de cintura Standard
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Hood Type Elástico
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de costura Sellado, Cosido
Esterilidad Estéril
Resistencia Chemicals
Recubrimiento Uncoated
Tipo de collarín Elastic Hooded
Estilo de la parte posterior Elástico
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015, (EU)2016/425, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Certificaciones/conformidad (Europa) (EU)2016/425, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Sin látex Sí
Modelo S-BDSH
N.º de bolsillos None
Tamaño del tórax (imperial) De 45 a 48 pulg
Tamaño del tórax (métrico) De 116 a 124 cm
Estilo de manga Long sleeve with elasticated cuff
Para utilizar con (aplicación) salas blancas, farmacia, entornos controlados, PPE, instalaciones 503B, fabricación, industrial.
Anchura del tórax (imperial) 45 to 48 in.
Altura (imperial) 6 pies 2 pulg. - 6 pies 4 pulg.
Altura (métrico) De 188 a 194 cm
Envase One piece aseptically folded per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 20 outer bags per lined carton (20 pieces). Please note: sizes 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL 8XL are 15 coveralls per carton.
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Mostrar más Mostrar menos
N/A