Learn More
Nitritex™ BioClean-D™ Non-Sterile Visitor Lab Coats
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Descripción
- Tejido blanco antiestático, con bajo nivel de formación de pelusas y duradero CleanTough™
- Cierres a presión para una fijación fácil
- Costuras encuadernadas con costura de aguja única
- Cuello mandarín y puños elásticos
- Antiestático EN 1149-5 y bajo particulación para el uso en entornos no crítico
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Controlled Environments Lab Coat |
| Tamaño | Medio |
| Sexo | Unisex |
| Material | Tejido CleanTough™ |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | Resistencia a punción: 8N |
| Mostrar más |