Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Coveralls with Hood and Integrated Boots
Código de producto. 17881009
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Small
M
L
XL
2XL
3XL
4X-Large
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
17881009 L cada uno
17890999 Small cada uno
17831009 M cada uno
17891009 XL cada uno
17811009 2XL cada uno
17841019 3XL cada uno
17861009 4X-Large cada uno
7 options
Código de producto. 17881009
Marca: Ansell™ BDFCL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ansell™ BioClean-D Coverall with Hood and Integrated Boots is constructed of lightweight, low-linting CleanTough material
  • Thumb loops to ensure a secure hold
  • Zip with sealable cover
  • Elasticated hood, back, cuffs and ankles
  • Slip resistant soles
  • Silicone-free
  • Certifications and testing:
    • Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications
    • Conforms to Category 3 - Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425
    • Tested against standard EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 protective clothing for use against solid particles (Type 5)
    • Tested against standard EN ISO 13034:2005+A1:2009 protective clothing against liquid chemicals (Type 6)
    • Tested against standard EN ISO 14325 protective clothing against chemicals
    • Tested against permeation standard ASTM F739-12
    • Tested against standards: EN 1149-5:2008, protective clothing - electrostatic properties; EN 530, Abrasion resistance; EN 7854, Flex cracking resistance; EN 6530, Resistance to penetration by liquids; EN 13934-1, Tensile strength; EN 9073-4, Trapezoidal tear resistance; EN 863, Puncture resistance; and EN 13935-2, Seam strength
    • Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Coveralls
Tamaño L
Material CleanTough™ Fabric
Color Blanco
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Attached Boots, Elastic
Estilo de manguito Elastic
Estilo de cuello Hooded
Hood Type Elástico
Tipo de tapón Front Zipper with Storm Flap
Tipo de costura Bound
Esterilidad No estéril
Resistencia Anti-static, Abrasion, Tears
Tipo de collarín Hooded
Estilo de la parte posterior Elástico
N.º de bolsillos None
Tamaño del tórax (imperial) 39 to 42 in.
Tamaño del tórax (métrico) De 100 a 108 cm
Estilo de manga Elástico
Para utilizar con (aplicación) Controlled Environments
Altura (imperial) 5 ft. 9 in. to 6 ft.
Altura (métrico) De 176 a 182 cm
Cantidad 20/Cs.
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)