Learn More
Ansell Mascarilla estéril con visera BioBlean™ Clearview
Descripción
- Revestimiento antivaho
- Visor sin distorsión
- Sin látex Alta eficacia de filtración bacteriana y de partículas
- Versiones con ojales o con cordón
- Compatibles con ISO Clase 4 y EU GMP Grado A
- Fabricadas en una instalación con certificaciones ISO 9001:2008
- Procesados en un entorno de sala limpia NEBB con certificado ISO clase 4
- Toma de muestras e inspección de conformidad con ISO 2859-3:1993
- Capa interior: Polipropileno/polietileno no tejido (hidrófilo)
- Capa de filtro: Poliéster fundido
- Capa exterior: Poliéster no tejido hilado (hidrófobo)
- Fijaciones: Cordones de polipropileno no tejidos, poliuretano (con fijador de plástico azul)
- Cinta para la nariz: Acero revestido de plástico
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Máscara con visera |
| Color | Blanco |
| Fastening Type | Lazos |
| Material | Polipropileno |
| Tamaño | Estándar |
| Esterilidad | Estéril |
| Modelo | Plisado, VFM210-T |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015 |
| Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
| Desechables | Single-use |
| Mostrar más |
Cinco (5) a partir de la fecha de fabricación. Almacene en un lugar fresco y seco (≤40 °C) alejado de la luz solar directa y de la luz fluorescente.