Learn More
Ansell™ Delantal de protección con mangas BioClean-C para quimioterapia BioClean™
El delantal de protección con mangas BioClean-C para quimioterapia Ansell™ BioClean™ proporciona protección contra una serie de fármacos citotóxicos.
271.18€
Especificaciones
Material Poliéster
Color Azul
Desechables
Tipo de tapón Cintas para atarlo en la parte trasera
Esterilidad Estéril
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15288268
Ver documentos
Ansell™
S-BCAS-S
Pequeño
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
450.00€
271.18€ / paquete de 40
Ahorro 178.82€
39% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-10-2025
Añadir a la cesta
15298268
Ver documentos
Ansell™
S-BCAS-M
Medio
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
450.00€
271.18€ / paquete de 40
Ahorro 178.82€
39% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-10-2025
Añadir a la cesta
15208278
Ver documentos
Ansell™
S-BCAS-L
Grande
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
450.00€
271.18€ / paquete de 40
Ahorro 178.82€
39% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-10-2025
Añadir a la cesta
15855485
Ver documentos
Ansell™
S-BCAS-XL
X-Large
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
450.00€
271.18€ / paquete de 40
Ahorro 178.82€
39% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-10-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Costuras de unión ultrasónica con cinta protectora
  • Cintas para atarlo en la parte trasera
  • Cierre de cuello ajustable
  • Material ligero y con bajo nivel de generación de pelusas CleanTough
  • Material azul CleanTough BioClean-C y puños de poliéster al 100 %
  • Testados conforme a la norma de permeación ASTM F739-12
  • Sin silicona
  • Fabricados en una planta con certificaciones ISO 9001:2015 y (UE) 2016/425 de módulo D
  • Cumple el Reglamento sobre equipos de protección personal (UE) 2016/425 de la categoría 3
  • Testados conforme a la norma EN ISO 13034:2005 + A1:2009: Ropa de protección contra productos químicos líquidos (tipo PB [6])
  • Testados conforme a la norma EN 14325: Ropa de protección contra productos químicos
  • Testados conforme a la norma de permeación ASTM F739-12
  • Procesados en un entorno NEBB con certificado ISO Clase 4
  • Testados conforme a las normas:EN 530, resistencia a la abrasión; EN 6530, resistencia a la penetración de líquidos; EN 13934-1, resistencia a la tracción; EN 9073-4, resistencia al desgarro trapezoidal; EN 863, resistencia a la punción; y EN 13935-2, resistencia a la costura
  • Esterilizados de acuerdo con ISO 11137-1:2006
Especificaciones
Especificaciones
Poliéster
Estéril
Unido y sellado ultrasónicamente
Azul
Cintas para atarlo en la parte trasera
Elástico
Documentos
Product Certifications
Tres (3) años desde la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.
Título del producto
Ansell™ Delantal de protección con mangas BioClean-C para quimioterapia BioClean™