Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Sistema de identificación bioquímica: Enterobacteriacae
Tienda Novacyt Group Productos
Click to view available options
Cantidad:
24 pruebas
60 pruebas
Tamaño de la unidad:
24 tests
60 tests
Descripción
- Sistema de identificación bioquímica de 12 sustratos
- A partir de una amplia gama de tecnologías para la detección específica de Enterobacteriaceae a partir de alimentos y otras muestras ambientales.
- Desde una gama de sistemas de identificación bacteriana sencillos y fiables para laboratorios alimentarios, medioambientales e industriales.
- Estas pruebas darán a los profesionales la información necesaria para maximizar la eficacia del manejo adecuado del paciente.
- La gama se está expandiendo rápidamente y abarcará la gama más amplia de soluciones de pruebas microbiológicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de Enterobacteriaceae |
| Cantidad | 24 pruebas |