Learn More
Agilent BioTek Recipiente y adaptador BioCell
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12586476 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Conjunto de la placa del adaptador
Cubeta
Para utilizar con (aplicación):
Mediciones de absorbancia de 1 cm
Mediciones de longitud de trayectoria de 1 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12586476
Marca: Agilent BioTek 7270512
Para su uso con: Epoch, Synergy H1, Synergy HTX.
El conjunto de la placa del adaptador BioCell puede contener hasta 8 cubetas BioCell (BT7272051) para mediciones de 1 cm de trayectoria óptica en un espectrofotómetro de microplacas Agilent BioTek.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Conjunto de la placa del adaptador
Para utilizar con (equipo) Epoch, Synergy H1, Synergy HTX
Para utilizar con (aplicación) Mediciones de longitud de trayectoria de 1 cm