Learn More
Simport™ Scientific Placa de pocillos profundos BioBlock™
Descripción
- Cumple con el tamaño estándar de SBS y son idénticas a las placas de microtitulación de 96 pocillos
- Puede soportar temperaturas de hasta 121 °C
- Totalmente compatible con trabajos de congelación profunda, hasta -196 °C.
- Cuadrícula alfanumérica para facilitar la identificación
- Apilable
- Resiste la centrifugación de hasta 6000xg mediante rotores de placas de microtitulación
- Resistente a DMSO
- Diseñado para el cribado de alto rendimiento, muy adecuado para la química combinatoria
- Ideal para el almacenamiento de muestras y el pipeteo automatizado de placas
- Fácil de vaciar por completo e ideal para el cultivo de células bacterianas, así como para procedimientos generales que requieran una placa madre, secuenciación de ADN, ELISA, etc.
Especificaciones
Especificaciones
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Rosa |
| Tipo de producto | Placa de 96 pocillos de fondo plano |
| Para utilizar con (equipo) | Procesadores de muestras robóticos, sistemas automatizados de manipulación de líquidos y micropipetas de 8 y 12 canales |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 1,2 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Trabajos de congelación; cribado de alto rendimiento; química combinatoria; almacenamiento de muestras; pipeteo automatizado de placas; procedimientos generales que requieren una placa madre; secuenciación de ADN; ELISA; cultivo de células bacterianas; etc. |
| RCF máx. | 6000 xg (utilizando rotores de placas de microtitulación) |
| Mostrar más |