Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños BioBasic™ SEC 60
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Separación de tamaño excepcional de los compuestos solubles en agua.
Proporcione una excepcional separación de tamaño de compuestos solubles en agua con las columnas LC Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 60. Las columnas BioBasic SEC proporcionan separaciones de alta eficacia para una amplia gama de pesos moleculares, de 100 a 10 000 000 daltons, lo que permite el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas.
- Abarca la separación de analitos en un amplio intervalo de peso molecular
- Vida de columna larga y alta eficiencia
- Mecanismo sencillo de interacción basado en la forma y el tamaño molecular
- Excelente para limpieza de muestras
- Desarrollo de métodos directo y fases móviles sencillas
- Tamaño de poro de 60 Å
- Tamaño de partículas: 5 μm
Información para pedidos:
Consulte para obtener información sobre cantidades a granel.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de alta temperatura |
| Diámetro (métrico) | 7,8 mm |
| Para utilizar con | Cromatografía de exclusión por tamaños |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Tipo USP | L33 |
| Fase estacionaria | Diol (OH) |
| Línea de productos | BioBasic |
| Mostrar más |