Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños BioBasic™ SEC 60
Código de producto. 10785526 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
150 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10785526
Marca: Thermo Scientific™ 73305157846
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Separación de tamaño excepcional de los compuestos solubles en agua.
Proporcione una excepcional separación de tamaño de compuestos solubles en agua con las columnas LC Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 60. Las columnas BioBasic SEC proporcionan separaciones de alta eficacia para una amplia gama de pesos moleculares, de 100 a 10 000 000 daltons, lo que permite el análisis de proteínas, péptidos y otras biomoléculas.
  • Abarca la separación de analitos en un amplio intervalo de peso molecular
  • Vida de columna larga y alta eficiencia
  • Mecanismo sencillo de interacción basado en la forma y el tamaño molecular
  • Excelente para limpieza de muestras
  • Desarrollo de métodos directo y fases móviles sencillas
  • Tamaño de poro de 60 Å
  • Tamaño de partículas: 5 μm
Información para pedidos:
Consulte para obtener información sobre cantidades a granel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de alta temperatura
Diámetro (métrico) 7,8 mm
Para utilizar con Cromatografía de exclusión por tamaños
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
Tamaño de poro 60 Å
Tipo USP L33
Fase estacionaria Diol (OH)
Línea de productos BioBasic
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Tipo de columna Exclusión por tamaño
Fase Exclusión por tamaño
Tipo Columna de alta temperatura