Learn More
Macherey-Nagel™ Blotting paper MN 827 B
Código de producto. 10222771
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
160 x 160 mm
200 x 200 mm
560 x 600 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10222771 200 x 200 mm paquete de 100
10003091 160 x 160 mm paquete de 100
10778191 560 x 600 mm paquete de 100
3 options
Código de producto. 10222771
Marca: Macherey-Nagel™ 742120
Market leading paper quality for reliable biomolecule blottings – MN 827 B
  • Speed: Fast
Especificaciones
Tipo Papel de transferencia
Cantidad Paquete de 100
Grosor (métrico) 0,7 mm
Dimensiones (L x An) 200 x 200 mm