Learn More
Macherey-Nagel™ Blotting paper MN 827 B
Descripción
- Speed: Fast
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Papel de transferencia |
| Cantidad | Paquete de 100 |
| Grosor (métrico) | 0,7 mm |
| Dimensiones (L x An) | 160 x 160 mm |