Learn More
Acrilamida/bisacrilamida 29:1, solución al 40%, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, Premixed powder is used for preparing protein DNA gels. It is used as a DNA sequencing gels, Protein separation. They are also used for preparing gels using stock solutions with the most common cross-link ratios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acrilamida/bisacrilamida 29:1, el polvo premezclado se utiliza para la preparación de geles de ADN de proteínas. Se utiliza como gel de secuenciación de ADN, separación de proteínas. También se utilizan para preparar geles utilizando soluciones madre con las relaciones de entrecruzamiento más comunes.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Manténgase alejado de la luz. Almacenar a temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acrylamide/Bisacrylamide 29:1 |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 40% soln |
| Color | Incolora |
| Cantidad | 500 mL |
| Número MDL | MFCD00080848 |
| Número UN | UN3426 |
| Información de solubilidad | It is soluble in water. |