Learn More
Acrilamida/bisacrilamida 19:1, solución al 40%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7041977
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
15423599 500 mL 500 ml
15433599 1 L 1 litro
2 options
Código de producto. 15423599
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60909.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
BioAcryl-P (acrilamide/biacrilamida 29:1, n.° de CAS 25034-58-6) es una fórmula en polvo que se utiliza para crear la matriz de gel necesaria para los experimentos de electroforesis.
Acrylamide/Bisacrylamide premixed powder is used for preparing protein DNA gels. It is used as a DNA sequencing gels, Protein separation. They are also used for preparing gels using stock solutions with the most common cross-link ratios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El polvo premezclado de acrilamida/bisacrilamida se utiliza para la preparación de geles de ADN de proteínas. Se utiliza como gel de secuenciación de ADN, separación de proteínas. También se utilizan para preparar geles utilizando soluciones madre con las relaciones de entrecruzamiento más comunes.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Manténgase alejado de la luz. Almacenar a temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrylamide/Bisacrylamide 19:1
Forma física Líquido
Concentración 40% soln
Color Incolora
Cantidad 500 mL
Número MDL MFCD00080848
Número UN UN3426
Información de solubilidad It is soluble in water.