Learn More
Acrilamida/bisacrilamida 39:1, solución al 30%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Acrylamide/Bisacrylamide 39:1 |
| Forma física | Líquida |
| Concentración | 30% soln |
| Color | Incolora |
| Cantidad | 500 mL |
| Número UN | UN3426 |