Learn More
Acrilamida/bisacrilamida 37,5:1, solución al 30 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042153
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
15474099 500 mL 500 ml
15484099 1 L 1 litro
2 options
Código de producto. 15474099
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61505.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
BioAcryl-P (acrilamide/biacrilamida 37.5:1, n.° de CAS 25034-58-6) es una fórmula en polvo que se utiliza para crear la matriz de gel necesaria para los experimentos de electroforesis.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Acrilamida/bisacrilamida 37.5:1, el polvo premezclado se utiliza para la preparación de geles de ADN de proteínas. Se utiliza como gel de secuenciación de ADN, separación de proteínas. También se utilizan para preparar geles utilizando soluciones madre con las relaciones de entrecruzamiento más comunes.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Manténgase alejado de la luz. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1
Forma física Líquido
Concentración 30% soln
Color Incolora
Cantidad 500 mL
Número MDL MFCD00080848
Número UN UN3426
Información de solubilidad It is soluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • BioAcryl-P (30%, 37.5:1)
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contém: acrylamide, methylene diacrylamide
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.