Learn More
Alla France™ Termómetro de inmersión total Bio-Temp™
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -1 °C a +101 °C
De - 1 °C a + 51 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Relleno del frasco | Líquido azul |
| Tipo de inmersión | inmersión total |
| Longitud (métrico) | 460 mm |
| Tipo de producto | Termómetro Bio-Temp |
| Temperatura máxima | 101 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | − 1 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -1 °C a +101 °C |
| Exactitud | ± 0,6°C |
| Subdivisión | 0,2 °C |