Learn More
Alla France™ Termómetro de inmersión total Bio-Temp™
Código de producto. 11842522
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -1 °C a +101 °C
De - 1 °C a + 51 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11842522 De - 1 °C a + 51 °C cada uno
11852522 De -1 °C a +101 °C cada uno
2 options
Código de producto. 11842522
Marca: Alla France™ 5162T051qp
Solo quedan null
Especificaciones
Relleno del frasco Líquido azul
Tipo de inmersión inmersión total
Longitud (métrico) 460 mm
Tipo de producto Termómetro Bio-Temp
Temperatura máxima 51 °C
Temperatura mín. (métrico) − 1 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De - 1 °C a + 51 °C
Exactitud ± 0,6°C
Subdivisión 0,2 °C