Learn More
Hirschmann™ Tapones de silicona BIO-SILICO
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
9-11 mm
13-16 mm
20-23 mm
22-30 mm
30-40 mm
40-50 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Estructura de poros gruesa
- Buena permeabilidad del aire
- Resistente a productos químicos y temperaturas
- Repelente de líquidos y reutilizable
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 9-11 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la preparación y la esterilización de medios de cultivo |
| Longitud (métrico) | 13 mm |
| Cantidad | 10/Pk. |
| Color | Orange |
| Material | Silicone |
| Tipo de producto | Silicone Stopper |