Learn More
Nitritex™ Mono con capucha desechable Bio-Clean™ D
Descripción
Includes
Cremallera delantera, con solapa protectora, capucha elástica
- Suelta poca pelusa
- Ojal para el pulgar para asegurar una sujeción segura
- Aberturas elásticas para restringir la liberación de partículas
- Evita el efecto de fuelle debido a la acumulación de presión de aire
- Costuras selladas, cremallera de alta calidad con solapa de material adhesivo
- Los cubrebotas tienen suelas antideslizantes y cordones reforzados
- Antiestático
Certifications
ISO Clase 4
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de aislamiento |
| Tamaño | 3XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Tejido CleanTough™ |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Hood Type | Elástico |
| Tipo de costura | Sellado |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |