Description
- Fabricado con papel respetuoso con el medio ambiente a partir de fuentes renovables
- 96 % no plástico
- Construcción rígida y resistente al agua
- Tapa integrada a prueba de fugas
- Para uso no punzante
- Aprobación UN 3291
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 30 L |
| Certificaciones/conformidad | UN3291 |
| Tipo de tapón | Temporal y permanente |
| Diseñar | Pliegue plano para optimización del espacio |
| Color | Naranja |
| Altura (métrico) | 500 mm cerrado, 650 mm abierto |
| Longitud (métrico) | 290 mm |
| Cantidad | 10 paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Anchura (métrico) | 290 mm |
| Show More |