Descripción
- Product Type: BinLiner™ Stand
- Material: Stainless Steel, Polypropylene
- Sterility: Non-Sterile
- Autoclavable: Yes
- For Use With (Equipment): BinLiners™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 150 L |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 Certified Facility |
| Diseñar | Sin ruedas |
| Capacidad (imperial) | 40 gal |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 40,6 x 20,3 x 71,1 cm (16 x 8 x 28 in) |
| Desechables | Reusable |
| Sin látex | Yes |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Apilables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |