missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bimiralisib, MedChemExpress

Código de producto. 16456016
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16456016 100 mg 100 miligramos
16490176 2 mg 2 miligramos
16488127 5 mg 5 miligramos
16445418 10 mg 10 miligramos
15753318 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16456016

Marca: Medchem Express HY12868

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Bimiralisib (PQR309) is a potent, brain-penetrant, orally bioavailable, pan-class I PI3K/mTOR inhibitor with IC50s of 33 nM, 451 nM, 661 nM, 708 nM and 89 nM for PI3Kα, PI3Kδ, PI3Kβ, PI3Kγ and mTOR, respectively. Bimiralisib is an mTORC1 and mTORC2 inhibitor.

Bimiralisib (PQR309) is a potent, brain-penetrant, orally bioavailable, pan-class I PI3K/mTOR inhibitor with IC50s of 33 nM, 451 nM, 661 nM, 708 nM and 89 nM for PI3Kα, PI3Kδ, PI3Kβ, PI3Kγ and mTOR, respectively. Bimiralisib is an mTORC1 and mTORC2 inhibitor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bimiralisib
CAS 1225037-39-7
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20F3N7O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo PQR309
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (121.54 mM)
SMILES NC1=NC=C(C2=NC(N3CCOCC3)=NC(N4CCOCC4)=N2)C(C(F)(F)F)=C1
Peso molecular (g/mol) 411.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.38
Porcentaje de pureza 98.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.