Learn More
Brannan™ Termómetro de dial bimetálico
Código de producto. 13069272
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 50 °C a 400 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
13069272 De 50 °C a 400 °C cada uno
1 options
Código de producto. 13069272
Marca: Brannan™ 32/300/0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para medir la temperatura de superficies planas como placas calefactoras. Los termómetros de dial bimetálico Brannan™ se escalan de 50° a 400 °C.
  • El vástago es de 39 mm de largo con un extremo de cobre de 25 mm de diámetro
  • La superficie del dial tiene 46 mm de diámetro
Specifications
Tamaño del selector (métrico) 46 mm
Temperatura máxima 400 °C
Temperatura mín. (métrico) 50 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De 50 °C a 400 °C