Learn More
Invitrogen™ Bimagrumab Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
500.00€ - 1262.00€
Especificaciones
| Antígeno | Bimagrumab |
|---|---|
| Concentración | 1 mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| Aplicaciones | ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30284065
![]() |
Invitrogen™
MA558423 |
100 μg |
500.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30283111
|
Invitrogen™
MA558424 |
1 mg |
1262.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Bimagrumab has been used in trials studying the treatment and supportive care of Sarcopenia, Skeletal Muscle, Mechanical Ventilation, Sporadic Inclusion Body Myositis, and Sporadic Inclusion Body Myositis (sIBM), among others.Especificaciones
| Bimagrumab | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Lyophilized | |
| IgG1 | |
| Human | |
| BYM338 | |
| Antibody |
| 1 mg/mL | |
| ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| RUO | |
| 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 | |
| Primary | |
| Protein A |