Learn More
Thermo Scientific™ Agar bilis esculina con azida
Código de producto. p-4523543
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios:
Agar bilis esculina con azida
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10382223
Marca: Thermo Scientific™ PO5062A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aísle, enumere y haga una identificación presuntiva de enterococos y estreptococos del grupo D con un medio que utiliza sales biliares para mejorar la selectividad.
Aísle, enumere y haga una identificación provisional de enterococos y estreptococos del grupo D mediante el agar bilis esculina azida Thermo Scientific™, un medio microbiológico que incluye una gran porción de bilis de buey.
La bilis bovina presente en el medio inhibe el crecimiento de bacterias grampositivas (a excepción de los enterococos), mientras que la azida sódica suprime las bacterias gramnegativas. Los enterococos y estreptococos del grupo D hidrolizan la esculina para formar esculetina y glucosa. La unión de la esculetina y el citrato amónico férrico crean un halo entre marrón y negro alrededor de las colonias.
Nuestros productos se elaboran y distribuyen por todo el mundo a través de una amplia red de instalaciones propiedad de la empresa para garantizar que recibe el medio más fresco y eficaz posible. Para reducir el tiempo de entrega, se recomienda que seleccione un número de referencia de producto con el origen de fabricación más cercano a su ubicación.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo miel, transparente
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de medios Agar bilis esculina con azida
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.