Learn More
Thermo Scientific™ Agar bilis esculina, monoplaca de 90 mm
Código de producto. p-4523776
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios:
Agar bilis esculina
Origen de fabricación:
Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Formato Tipo de medios Origen de fabricación unitSize
12355743 10/paq. Monoplaca de 90 mm Agar bilis esculina Reino Unido cada uno
1 options
Código de producto. 12355743
Marca: Thermo Scientific™ PO0169A
Aísle y diferencie los enterococos/estreptococos del grupo D y los que no lo son utilizando este medio microbiológico selectivo.
Aísle y diferencie enterococos/estreptococos del grupo D y los que no lo son con el agar bilis esculina Thermo Scientific™, un medio microbiológico selectivo.
Los enterococos/estreptococos del grupo D hidrolizan la esculina para formar esculetina y dextrosa. La esculetina se combina con el citrato férrico en el medio para formar un complejo marrón oscuro o negro que indica un resultado positivo. Las sales biliares inhiben bacterias grampositivas que no sean enterococos/estreptococos del grupo D.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Paja/marrón, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de medios Agar bilis esculina
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.