missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bikinin, MedChemExpress

Código de producto. 16471447
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16471447 50 mg 50 miligramos
16485906 100 mg 100 miligramos
16455238 10 mg 10 miligramos
16447957 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16471447

Marca: Medchem Express HY12524

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Bikinin is a non-steroidal, ATP-competitive inhibitor of plant GSK-3/Shaggy-like kinases and activates BR (brassinosteroids) signaling.

Bikinin is a non-steroidal, ATP-competitive inhibitor of plant GSK-3/Shaggy-like kinases and activates BR (brassinosteroids) signaling.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bikinin
CAS 188011-69-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H9BrN2O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo Abrasin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42 mg/mL (153.80 mM)
SMILES O=C(O)CCC(NC1=NC=C(Br)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 273.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.08
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.