Learn More
Applied Biosystems™ Kit de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v3.1
Código de producto. 16375292 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
:
24 reacciones
Código de producto. 16375292
Marca: Applied Biosystems™ 4337454
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
10 tubo de 20 ml de mezcla de reacción BigDye®Terminator v3.1 Ready, 4 tubos de primer M13 (-21), 4 tubos de ADN control pGEM, 1 tubos de 233 ml de tampón de secuenciación 5X (almacene el producto a una temperatura de 4 °C).
La química sólida y altamente flexible del kit de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v3.1
  • Mejore la calidad de sus resultados para una amplia variedad de aplicaciones de secuenciación
  • Optimizado para longitudes de lectura extensas
  • Mejores características de movilidad del colorante
  • Lectura de rendimiento mejorada a través de regiones con gran cantidad de GT
  • Obtenga lecturas más largas y de mayor calidad con alturas de picos más uniformes y un equilibrio de señal óptimo
  • Mejore la productividad y reduzca los costes
Información de órdenes
Unidad