Learn More
Trajan Scientific and Medical Big Trap universal
Descripción
- Filtros de alta capacidad ideales para la purificación a granel: nivel de capacidad acumulada en cada 100 &g/l de oxígeno, humedad, hidrocarburos, dióxido de carbono y monóxido de carbono a un caudal de 8 l/min
- Eficiencia de < 100 ppb
- Se puede utilizar en instalaciones con varios instrumentos conectados a una sola fuente de gas
- Los tamices de acero inoxidable sinterizado evitan la contaminación por partículas
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de GC y GCMS en las que se emplea helio |
| Modelo | Hidrocarburo |
| Volumen (métrico) | 750 cm3 |
| Tipo de puerto | 1/8 pulg |
| Descripción | Elimina el oxígeno, la humedad, los hidrocarburos, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono |
| Para utilizar con | Pinza de montaje Big Trap |
| Presión | 250 psig |
Solo para uso en investigación