Learn More
Trajan Scientific and Medical Big Trap universal
Código de producto. 15760979
Change view
Click to view available options
Tipo de puerto:
1/4 pulg
1/8 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de puerto unitSize
15760979 1/8 pulg cada uno
15750979 1/4 pulg cada uno
2 options
Código de producto. 15760979
Marca: Trajan Scientific and Medical 1035348
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El filtro de gas Big Trap es una solución perfecta para la purificación a granel o instalaciones en las que se utilizan varios instrumentos conectados a una sola fuente de gas. Un tubo de una pieza con paredes resistentes de aluminio proporciona una capacidad de 750 cm3 y una presión nominal de hasta 250 psig
  • Filtros de alta capacidad ideales para la purificación a granel: nivel de capacidad acumulada en cada 100 &g/l de oxígeno, humedad, hidrocarburos, dióxido de carbono y monóxido de carbono a un caudal de 8 l/min
  • Eficiencia de < 100 ppb
  • Se puede utilizar en instalaciones con varios instrumentos conectados a una sola fuente de gas
  • Los tamices de acero inoxidable sinterizado evitan la contaminación por partículas
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de GC y GCMS en las que se emplea helio
Modelo Hidrocarburo
Volumen (métrico) 750 cm3
Tipo de puerto 1/8 pulg
Descripción Elimina el oxígeno, la humedad, los hidrocarburos, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono
Para utilizar con Pinza de montaje Big Trap
Presión 250 psig
Solo para uso en investigación