Learn More
Bifenazate, MedChemExpress
Código de producto. p-200099220
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
16491616 500 mg 500 miligramos
16485676 100 mg 100 miligramos
16431219 1 g 1 g
3 options
Código de producto. 16491616
Marca: Medchem Express HY119687500mg
MedChemExpress Bifenazate is a carbazate acaricide that control 100% of mites at a concentration of 25 ppm. Bifenazate is a positive allosteric modulator of GABA receptor.
Bifenazate is a carbazate acaricide that control 100% of mites at a concentration of 25 ppm. Bifenazate is a positive allosteric modulator of GABA receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bifenazate
CAS 149877-41-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20N2O3
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (832.36 mM)
SMILES COC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1NNC(OC(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 300.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.35
Porcentaje de pureza 99.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation