missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BID Mouse anti-Human, Clone: 2A2E5, Proteintech

Código de producto. 16847385 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16847385 20 μL 20 microlitros
16837385 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16847385 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 603011IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BID is a death agonist that heterodimerizes with either agonist BAX or antagonist BCL2. Bid is a member of the BCL-2 family of cell death regulators. BID is a mediator of mitochondrial damage induced by caspase-8 (CASP8); CASP8 cleaves this encoded protein, and the COOH-terminal part translocates to mitochondria where it triggers cytochrome c release. BID is also a pro-apoptotic member of the Bcl 2 family. BID usually exists in an inactive form in the cytosolic fraction of living cells and becomes cleaved and activated by caspase 8 in response to TNF alpha or Fas ligand. Once BID is cleaved, the C-terminal 15 kDa fragment of BID (p15) translocates onto mitochondria and is sufficient to trigger cytochrome c release, resulting in cell apoptosis. BID serves as a direct molecular link between caspase 8 activation and mitochondrial death machinery.

Especificaciones

Antígeno BID
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2A2E5
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica BID
N.º de referencia del gen P55957
Alias de gen BID, FP497, p11 BID, p22 BID
Símbolos de los genes BID
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BID Fusion Protein Ag21005
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 637
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.