missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BID Antibody (005), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30147940
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30147940 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30147940

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP289516CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

BID Monoclonal antibody specifically detects BID in Human samples. It is validated for ELISA,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BID
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 005
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen apoptic death agonist, BH3 interacting domain death agonist, BH3-interacting domain death agonist, BID isoform ES(1b), BID isoform L(2), BID isoform Si6, desmocollin type 4, FP497, Human BID coding sequence, MGC15319, MGC42355, p22 BID, tbid
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human BID (Uniprot#: P55957-1; Met1-Asp195).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 637
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.