missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bicyclol, MedChemExpress

Código de producto. 16431058
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16431058 5 mg 5 miligramos
16463796 25 mg 25 miligramos
16434477 50 mg 50 miligramos
16408608 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16431058 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0766

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Bicyclol(SY 801) is a anti-hepatitis drug.

Bicyclol(SY 801) is a anti-hepatitis drug.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bicyclol
CAS 118159-48-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18O9
Cantidad 5 mg
Sinónimo SY801
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (256.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(OC)=C(OCO2)C2=C1C3=C4OCOC4=C(OC)C=C3CO)OC
Peso molecular (g/mol) 390.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.34
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.