Learn More
Bicuculline, MedChemExpress
Código de producto. 16474787
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
16474787 50 mg 50 miligramos
16429036 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 16474787
Marca: Medchem Express HYN0219
MedChemExpress Bicuculline ((+)-Bicuculline; d-Bicuculline), as a convulsant alkaloid, is a competitive neurotransmitter GABAA receptor antagonist (IC50=2 μM). Bicuculline also blocks Ca2+-activated potassium (SK) channels and subsequently blocks the slow afterhyperpolarization (slow AHP) .
Bicuculline ((+)-Bicuculline
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicuculline
CAS 485-49-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H17NO6
Cantidad 50 mg
Sinónimo (+)-Bicuculline d-Bicuculline
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (136.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1O[C@@H]([C@H]2N(C)CCC3=C2C=C(OCO4)C4=C3)C5=CC=C(OCO6)C6=C51
Peso molecular (g/mol) 367.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.35
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid