missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bicuculline, MedChemExpress

Código de producto. 16429036
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16429036 100 mg 100 miligramos
16474787 50 mg 50 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16429036

Marca: Medchem Express HYN0219

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Bicuculline ((+)-Bicuculline; d-Bicuculline), as a convulsant alkaloid, is a competitive neurotransmitter GABAA receptor antagonist (IC50=2 μM). Bicuculline also blocks Ca2+-activated potassium (SK) channels and subsequently blocks the slow afterhyperpolarization (slow AHP) .

Bicuculline ((+)-Bicuculline

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bicuculline
CAS 485-49-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H17NO6
Cantidad 100 mg
Sinónimo (+)-Bicuculline d-Bicuculline
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (136.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1O[C@@H]([C@H]2N(C)CCC3=C2C=C(OCO4)C4=C3)C5=CC=C(OCO6)C6=C51
Peso molecular (g/mol) 367.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.35
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.