Learn More
Sal de disodio de ácido bicinconínico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059242
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359778 2 g 2 g
11369778 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044247.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Para la determinación de los ensayos de Cu y proteínas
For determination of Cu and protein assays.Bicinchoninic acid disodium salt is useful for the determination of copper. It is also used for the determination of protein concentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 979-88-4
Fórmula molecular C20H10N2Na2O4
Peso molecular (g/mol) 388.29
Número MDL MFCD00037500
Clave InChI AUPXFICLXPLHBB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylate, 2,2'-biquinoline-4,4-dicarboxylic acid disodium salt, 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid, disodium salt, sodium bicinchoninate, 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid disodium salt, disodium 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylate, bicinchoninic acid disodium salt, bca, 2,2'-biquinoline-4,4'-dicarboxylic acid, sodium salt 1:2
PubChem CID 164763
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC(=C1)C1=CC(C([O-])=O)=C2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicinchoninic acid disodium salt
Cantidad 2 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC disodio [2,2'-biquinolina]-4,4'-dicarboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.29
Forma física Polvo/trozos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bicinchoninic acid, disodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Bicinchoninic acid,disodium salt