Learn More
Bicarbonato, solución de tampón 1 M, pH 9,0, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bicarbonate buffer soln. |
| Concentración | 1 M |
| pH | 9.0 |
| Forma física | Líquida |
| Cantidad | 500 mL |