Learn More
Soporte para adaptador de pipetas Bibbette™
Código de producto. 12331228
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
49mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12331228 49mm cada uno
1 options
Código de producto. 12331228
Marca: Azlon PFL007
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Longitud (imperial) 1,92in
Longitud (métrico) 49mm
Material Polipropileno
Tipo de producto Soporte para adaptador de pipetas Bibbette™