missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BIA 10-2474, MedChemExpress

Código de producto. 16467878
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16467878 10 mg 10 miligramos
16443827 50 mg 50 miligramos
16417696 100 mg 100 miligramos
16400348 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16467878

Marca: Medchem Express HY19740

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BIA 10-2474 is an inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH) with IC50 values of 50 to 70mg/kg in various rat brain regions.

BIA 10-2474 is an inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH) with IC50 values of 50 to 70mg/kg in various rat brain regions.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BIA 10-2474
CAS 1233855-46-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H20N4O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 2.2 mg/mL (7.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C=C(C2=C[N+]([O-])=CC=C2)N=C1)N(C3CCCCC3)C
Peso molecular (g/mol) 300.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.36
Porcentaje de pureza 98.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.