Learn More
BIA 10-2474, MedChemExpress
Código de producto. 16443827
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16443827 50 mg 50 miligramos
16467878 10 mg 10 miligramos
16417696 100 mg 100 miligramos
16400348 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16443827
Marca: Medchem Express HY19740
MedChemExpress BIA 10-2474 is an inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH) with IC50 values of 50 to 70mg/kg in various rat brain regions.
BIA 10-2474 is an inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH) with IC50 values of 50 to 70mg/kg in various rat brain regions.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BIA 10-2474
CAS 1233855-46-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H20N4O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 2.2 mg/mL (7.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C=C(C2=C[N+]([O-])=CC=C2)N=C1)N(C3CCCCC3)C
Peso molecular (g/mol) 300.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.36
Porcentaje de pureza 98.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation