missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BI-9564, MedChemExpress

Código de producto. 16480906
Encompass
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16480906 200 mg 200 miligramos
16499526 50 mg 50 miligramos
16494276 100 mg 100 miligramos
16490006 2 mg 2 miligramos
16482958 10 mg 10 miligramos
16405707 5 mg 5 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16480906

Marca: Medchem Express HY100352

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BI-9564 is a potent, selective and cell-permeable BRD9/BRD7 bromodomains inhibitor, with IC50s of 75 nM and 3.4 μM and Kds of 14 nM and 239 nM, respectively. BI-9564 has an IC50 of > 100 μM for BET family.

BI-9564 is a potent, selective and cell-permeable BRD9/BRD7 bromodomains inhibitor, with IC50s of 75 nM and 3.4 μM and Kds of 14 nM and 239 nM, respectively. BI-9564 has an IC50 of > 100 μM for BET family.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BI-9564
CAS 1883429-22-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23N3O3
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : 8.33 mg/mL (23.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CC1=CC(OC)=C(C(C2=C3C=NC=C2)=CN(C)C3=O)C=C1OC
Peso molecular (g/mol) 353.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.41
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.