Learn More
BI-847325, MedChemExpress
Código de producto. 16453667
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453667 50 mg 50 miligramos
16493616 25 mg 25 miligramos
16487556 100 mg 100 miligramos
16437658 10 mg 10 miligramos
16400128 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16453667 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18955
MedChemExpress BI-847325 is an ATP competitive dual inhibitor of MEK and aurora kinases (AK) with IC50 values of 4 and 15 nM for human MEK2 and AK-C, respectively.
BI-847325 is an ATP competitive dual inhibitor of MEK and aurora kinases (AK) with IC50 values of 4 and 15 nM for human MEK2 and AK-C, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BI-847325
Forma física Solid
CAS 1207293-36-4
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H28N4O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (35.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC)C#CC1=CC(NC/2=O)=C(C=C1)C2=C(NC3=CC=C(CN(C)C)C=C3)/C4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 464.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.56
Porcentaje de pureza 98.66%