missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BI-671800, MedChemExpress

Código de producto. 16454788
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16454788 10 mg 10 miligramos
16485586 100 mg 100 miligramos
16431057 50 mg 50 miligramos
16407537 5 mg 5 miligramos
16403246 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16454788 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114141

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BI-671800 is a highly specific and potent antagonist of chemoattractant receptor-homologous molecule on Th2 cells (DP2/CRTH2), with IC50 values of 4.5 nM and 3.7 nM for PGD2 binding to CRTH2 in hCRTH2 and mCRTH2 transfected cells, respectively. BI-671800 has potential for the treatment of poorly controlled asthma.

BI-671800 is a highly specific and potent antagonist of chemoattractant receptor-homologous molecule on Th2 cells (DP2/CRTH2), with IC50 values of 4.5 nM and 3.7 nM for PGD2 binding to CRTH2 in hCRTH2 and mCRTH2 transfected cells, respectively. BI-671800 has potential for the treatment of poorly controlled asthma.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BI-671800
Forma física Solid
CAS 1093108-50-9
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H26F3N5O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 135 mg/mL (269.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=C(N(C)C)N=C(CC2=CC=C(NC(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)=O)C=C2)N=C1N(C)C
Peso molecular (g/mol) 501.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.5
Porcentaje de pureza 99.23%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.