Learn More
BI-3812, MedChemExpress
Código de producto. 16490747
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16490747 50 mg 50 miligramos
16487157 5 mg 5 miligramos
16445326 100 mg 100 miligramos
16444438 10 mg 10 miligramos
16443086 25 mg 25 miligramos
5 options
Código de producto. 16490747
Marca: Medchem Express HY111381
MedChemExpress BI-3812 is potent and efficacious BCL6 inhibitor, inhibiting the BTB domain of BCL6, with an IC50 of ≤3 nM; BI-3812 has antitumor activity.
BI-3812 is potent and efficacious BCL6 inhibitor, inhibiting the BTB domain of BCL6, with an IC50 of ≤3 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BI-3812
CAS 2166387-64-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H32ClN7O5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (37.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CN=C(N2CCC(C(N(C)C)=O)CC2)N=C1NC3=CC(C=C(OCC(NC)=O)C(N4C)=O)=C4C(OC)=C3
Peso molecular (g/mol) 558.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.03
Porcentaje de pureza 95.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death