Learn More
BI-3802, MedChemExpress
Código de producto. 16464228
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16464228 10 mg 10 miligramos
16476947 5 mg 5 miligramos
16460567 50 mg 50 miligramos
16425176 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16464228
Marca: Medchem Express HY108705
MedChemExpress BI-3802 is a highly potent BCL6 degrader and inhibits the Bric-à-brac (BTB) domain of BCL6 with an IC50 of ≤3 nM. BI-3802 induces the polymerization of BCL6 and promotes BCL6 degration depended on E3 ligase SIAH1. BI-3802 has antitumor activity.
BI-3802 is a highly potent BCL6 degrader and inhibits the Bric-à-brac (BTB) domain of BCL6 with an IC50 of ≤3 nM. BI-3802 induces the polymerization of BCL6 and promotes BCL6 degration depended on E3 ligase SIAH1. BI-3802 has antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BI-3802
Forma física Solid
CAS 2166387-65-9
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H29ClN6O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (10.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CN=C(N2C[C@H](C)C[C@H](C)C2)N=C1NC3=CC(C=C(OCC(NC)=O)C(N4C)=O)=C4C=C3
Peso molecular (g/mol) 484.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.98
Porcentaje de pureza 99.43%