Learn More
BI-1347, MedChemExpress
Código de producto. 16477677
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16477677 5 mg 5 miligramos
16454938 10 mg 10 miligramos
16435716 100 mg 100 miligramos
16421187 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16477677
Marca: Medchem Express HY120350
MedChemExpress BI-1347 is a potent CDK8 inhibitor extracted from patent WO2017202719A1, product I-003, has an IC50 of 1.1 nM.
BI-1347 is a potent CDK8 inhibitor extracted from patent WO2017202719A1, product I-003, has an IC50 of 1.1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BI-1347
CAS 2163056-91-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20N4O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (350.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C)C)CN1N=CC(C2=CC=C(C3=CN=CC4=C3C=CC=C4)C=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 356.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.42
Porcentaje de pureza 98.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease